Merck
75360
Sigma-Aldrich
1 号金莲橙 000
for microscopy (Hist.), indicator (pH 7.6-8.9)
别名:
α-萘酚橙, 4-(4-羟基-1-萘基偶氮基)苯磺酸 钠盐, 金橙 I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H11N2NaO4S
CAS号:
分子量:
350.32
颜色索引号:
14600
Beilstein:
3826844
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
MA.02
等级
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 7.6-8.9)
质量水平
表单
crystals
技术
titration: suitable
适用性
suitable for microscopy
SMILES字符串
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
InChI key
AZLXCBPKSXFMET-ZAGWXBKKSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
蛋白染色剂[1]
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
I. Kalousek et al.
The International Journal of Biochemistry, 16, 121-121 (1984)