主要文件
74128
Supelco
锰ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L Mn in nitric acid (nominal concentration)
别名:
ICP锰参考标准品
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$120.00
$120.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$120.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$120.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
浓度
1 g/L Mn in nitric acid (nominal concentration)
技术
ICP: suitable
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过 https://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
应用
锰ICP标准品可用作校准标准品,用于通过电感耦合等离子体(ICP)技术测定土壤样品中的锰浓度。[1]
分析说明
含1 g/L Mn的 2%硝酸溶液,采用高纯度金属锰、HNO 3 和水制备
其他说明
有关TraceCERT®系列ICP和AAS CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS标准物质网站
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Can Potato Crop on Sandy Soil Be Safely Irrigated with Heavy Metal Polluted Water?
T Selim, et al.
Water, 14, 1226-1226 (2022)