Merck
73709
Supelco
(±)-γ-六溴环十二烷
analytical standard
别名:
γ-HBCD, (1RS,2RS,5RS,6SR,9SR,10RS)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$523.00
$523.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$523.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18Br6
分子量:
641.70
UNSPSC代码:
77101502
NACRES:
NA.24
$523.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤1.0% water
mp
208-214 °C
包装形式
neat
SMILES字符串
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
InChI key
DEIGXXQKDWULML-MOCCIAMBSA-N
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)