Merck
73100
Sigma-Aldrich
2-硝基苯甲酰氯
purum, ≥97.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4COCl
CAS号:
分子量:
185.56
Beilstein:
777991
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥97.0% (T)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.569 (lit.)
n20/D 1.569
bp
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
InChI 密鑰
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)