主要文件
72671
Supelco
Ampoules 10ml
for color reference solutions
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
SB.54
一般描述
ampules prescored; clear borosilicate type 1 glass
应用
The pre-scored 10 mL ampoules are used for colour reference solutions.
包装
tray with 189 ampules
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)