Merck
69750
Sigma-Aldrich
米吐尔
purum, for photographic purposes, ≥98.0% (HPLC)
别名:
4-(甲氨基)苯酚 半硫酸盐, 米吐尔
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$79.70
500 G
$263.00
$79.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$79.70
500 G
$263.00
About This Item
线性分子式:
C7H9NO · 1/2H2SO4
CAS号:
分子量:
172.19
Beilstein:
3919382
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$79.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
等级
purum
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
自燃温度
989 °F
杂质
≤1% aminophenol
颜色
white to faint beige
mp
260 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear
官能团
amine
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
494.6 °F - closed cup
闪点(°C)
257 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e