Merck
65250
Sigma-Aldrich
4-甲氧基二甲基邻苯二甲酯
≥97.0% (GC)
别名:
4-甲氧基苯-1,2-二羧酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O5
CAS号:
分子量:
224.21
Beilstein:
2373838
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.531
bp
140 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.225 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(OC)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-7-4-5-8(10(12)15-2)9(6-7)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
WKSKDXDNBSJCIM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)