Merck
63098
Supelco
镁离子载体 III - 膜 A
Selectophore
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
26111700
NACRES:
NB.61
产品线
Selectophore
表单
solid
储存温度
2-8°C
一般描述
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
包装
box contains 5 membranes
其他说明
用于测定血液、水等物质中的镁的离子选择性聚合膜
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M. Mai-Zurawska et al.
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)