Merck
61207
Supelco
大麦芽碱
analytical standard
别名:
2-(4-羟基苯基)-N,N-二甲基乙胺, 4-(2-二甲基氨基乙基)苯酚, N,N-二甲基酪胺, 羟基-N,N-二甲基苯乙胺, 仙影拳碱, 大麦碱, 大麦胺, 大麦芽碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO
CAS号:
分子量:
165.23
Beilstein:
2207615
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.5% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤3.0% water (calc. from elemental analysis)
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
KUBCEEMXQZUPDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)