55906
别名:
2-苯并呋喃酮
1 of 10
Sigma-Aldrich
P39605
苯酞
Supelco
36143
马拉硫磷
A7430
印楝素
185361
对苯二甲酸
T84603
三苯基氧膦
B65209
4-溴联苯醚
40818
D201154
邻苯二甲酸二辛酯
185124
对酞酸二甲酯
D206008
反,反-1,4-二苯基-1,3-丁二烯
analytical standard
100
≥99.0% (GC)
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
290 °C (lit.)
71-74 °C (lit.)
cleaning productscosmeticsflavors and fragrancesfood and beveragespersonal care
neat
O=C1OCc2ccccc12
1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
305.6 °F - closed cup
152 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?