主要文件
54300
Sigma-Aldrich
品红色硅胶干燥袋
with indicator function, 4 TE, bag with ~120 g, crystalline
别名:
含品红色硅胶的干燥袋
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101527
表单
crystalline
质量
4 TE
bag with ~120 g
with indicator function
制造商/商品名称
Zeochem AG
粒径
1.0-3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
活性:红色;无活性:黄色;在最高 80°C 下再生
其他说明
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)