Merck
53527
Sigma-Aldrich
L-同型半胱氨酸硫内酯 盐酸盐
≥99.0% (TLC)
别名:
L-2-氨基-4-巯基丁酸 1,4-硫代内酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NOS · HCl
CAS号:
分子量:
153.63
Beilstein:
3911455
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品53527,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
≥99.0% (TLC)
表单
powder
旋光性
[α]20/D +22.5±1°, c = 2.5% in 5 M HCl
技术
LC/MS: suitable
颜色
white
mp
185-191 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl[H].N[C@H]1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
InChI key
ZSEGSUBKDDEALH-DFWYDOINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)