主要文件
53337
Supelco
钾离子标准液,用于离子色谱分析
Potassium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$101.00
$101.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$101.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$101.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
技術
ion chromatography: suitable
應用
environmental
food and beverages
形式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034进行生产和认证。该 CRM 可追溯到 SI 单位千克,并根据 NMI 中的主要材料(例如 NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
  • Determination of ions in Caenorhabditis elegans by ion chromatography.:研究表明钾标准品在离子色谱(IC)法准确测定离子中的重要作用,为生化研究和矿物质不平衡治疗开发提供重要参考(Varão Moura A et al., 2022)。
聯結
请访问 IC 门户 了解更多
分析報告
水中含钾 1000mg/L,用高纯度 KNO3 和水 制备。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
本研究评估了超纯水对饮用水IC分析的适用性。IC主要分析饮用水中的无机离子和消毒副产物(DBP)。
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review