主要文件
51599
Supelco
多杀菌素
reference material
别名:
刺糖菌素 A 和 D 混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C42H71NO9/c1-10-27-12-11-13-35(52-38-17-16-34(43(5)6)25(4)49-38)24(3)39(45)33-21-31-29(32(33)22-37(44)51-27)15-14-26-19-28(20-30(26)31)50-36-18-23(2)40(46-7)42(48-9)41(36)47-8/h23-36,38,40-42H,10-22H2,1-9H3
InChI 密鑰
RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)