化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
SMILES 字串
Cn1ccnc1C(=O)c2nccn2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-12-5-3-10-8(12)7(14)9-11-4-6-13(9)2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
BBDFYGQFWQRHFH-UHFFFAOYSA-N
應用
用于检测水溶液中 Fe(II) 的高选择性比色指示剂。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Syntheses and structures of mononuclear manganese(II) complexes bearing bis(1-methylimidazol-2-yl)ketone ligands
Inorgorganica Chimica Acta, 362, 2678-2685 (2009)
Iron-Catalyzed Oxidation of Bis(imidazo1-2-yl)methane into Bis(imidazo1-2-yl) Ketone
Inorganic Chemistry, 29, 579-581 (1990)