Merck
45490
Supelco
去乙基-2-羟基阿特拉津
PESTANAL®, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11N5O
CAS号:
分子量:
169.18
Beilstein:
2974745
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(C)Nc1nc(N)nc(O)n1
InChI
1S/C6H11N5O/c1-3(2)8-5-9-4(7)10-6(12)11-5/h3H,1-2H3,(H4,7,8,9,10,11,12)
InChI key
GCKLGRUZDXSATG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)