Merck
44878
Supelco
顺式-11-二十碳烯酸
analytical standard
别名:
巨头鲸鱼酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$283.00
$283.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$283.00
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CO2H
CAS号:
分子量:
310.51
Beilstein:
1727313
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$283.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
plant
质量水平
等级
analytical standard
方案
≥99.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.4606 (lit.)
mp
23-24 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
官能团
carboxylic acid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-
InChI key
BITHHVVYSMSWAG-KTKRTIGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Guan-yuan Chen et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 438, 126-134 (2014-08-26)
As fatty acids play an important role in biological regulation, the profiling of fatty acid expression has been used to discover various disease markers and to understand disease mechanisms. This study developed an effective and accurate comparative fatty acid analysis