44156
别名:
MSTFA 活化物 II
44156-5ML-F
$275.00
1 of 10
Supelco
69479
N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺
50992
N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺活化物 I
M7891
89803
甲氧胺 盐酸盐
Sigma-Aldrich
B1252
三氟化硼-甲醇 溶液
12124
N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺活化物 III
15716
394866
69478
含有1%三甲基氯硅烷的N-甲基-N-(三甲基甲硅烷基)三氟乙酰胺
M-132
MSTFA 试剂
derivatization grade ((GC derivatization))for GC derivatization
100
liquid
LiChropur™
reagent type: derivatization reagentreaction type: Silylations
gas chromatography (GC): suitable
n20/D 1.380
2-8°C
分析试剂_色谱试剂_光谱试剂-默克生命科学
Warning
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 3
78.8 °F
26 °C
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs