certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
gas chromatography (GC): suitable
mp
220-222 °C (lit.)
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
Cl.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
InChI 密鑰
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025和ISO 17034进行生产和认证。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3