42206
唑嘧磺草胺
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2′,6′-Difluoro-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide, N-(2,6-Difluorophenyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
carbon content, 43.4-45.2 wt. %
nitrogen content, 21.1-22.0 wt. %
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
Cc1ccn2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H9F2N5O2S/c1-7-5-6-19-11(15-7)16-12(17-19)22(20,21)18-10-8(13)3-2-4-9(10)14/h2-6,18H,1H3
InChI key
RXCPQSJAVKGONC-UHFFFAOYSA-N