化驗
≥90% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@@H](O)[C@@](C)(O)C1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(C)=C(O4)[C@@H]1C
InChI
1S/C37H65NO12/c1-14-25(39)37(10,43)32-20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)31(49-34-27(40)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)48-32)47-26-17-35(8,44-13)30(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30+,31-,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI 密鑰
NMIWBQUQCOMGHJ-FYFYGOHNSA-N
應用
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3