Merck
37349
Sigma-Aldrich
9,10-二氢菲
technical, ≥90% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12
CAS号:
分子量:
180.25
Beilstein:
1907655
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90% (GC)
bp
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
30-35 °C
SMILES 字串
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
InChI 密鑰
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)