Merck
37310
Sigma-Aldrich
5,6-二氢-4-甲氧基-2H-吡喃
technical, ≥85% (GC)
别名:
4-甲氧基-5,6-二氢吡喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O2
CAS号:
分子量:
114.14
Beilstein:
1341205
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
等级
technical
方案
≥85% (GC)
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
沸点
59 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
InChI key
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
注意
may discolor to deep yellow on storage
其他说明
Reagent used for the introduction of the achiral Mthp protecting group for alcohols; derivatization does not introduce an asymmetric center, used primarily in oligonucleotide synthesis
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
D.G. Norman et al.
Synthesis, 874-874 (1985)
4-methoxytetrahydropyran-4-yl. A symmetrical alternative to the tetrahydropyranyl protecting group.
C B Reese et al.
Tetrahedron, 26(4), 1023-1030 (1970-02-01)