主要文件
37194
Supelco
水(总)硬度测试条 Aquadur®,3-21°d
Graduation: 3 − 4 − 7 − 14 − 21 °d
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113319
描述
semi-quantitative
特殊分析物
calcium, magnesium
应用
environmental
food and beverages
general analytical
检测方法
colorimetric
一般描述
水的硬度用 mmol/L 或过去常用的硬度单位表示,因此必须区分德国、英国和法国不同的表达方式:
德国度:1°d = 10mg/L CaO = 17.8mg/L CaCO3
英国度:1°e = 14.3mg/L CaCO3
法国度 1°f = 10mg/L CaCO3
换算公式:1°d = 1.25°e = 1.78°f = 0.178 mmol/L
在美国,简单地使用 mg/L CaCO3 表示水的硬度。除了以上表示方式,水还被简单的划分为"软水"或者"硬水"等。以下数值通常适用于这些术语:
低于 90mg/L CaCO3 — 特软水
90 − 180mg/L CaCO3 — 软水
180 - 270mg/L CaCO3 — 中等水
270 - 450mg/L CaCO3 — 硬水
高于 450mg/L CaCO3 — 特硬水
对于没有配备分析测定水硬度设备的实验室来说,水的硬度常常也很重要。在这种情况下,Aquadur® 提供了一种快速读数法。其灵敏度适合用于中等规模的纺织品公司,用于染色、洗衣房、小型水厂、锅炉室,以及养鱼业、水族馆,也适合民用。
包装
测试条,100片/包
法律信息
Aquadur is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)