36183
1 of 10
Supelco
34365
恶霜灵
31712
精吡氟禾草灵
34210
烟嘧磺隆
33799
双苯噁唑酸
GF48562465
铝
45447
二甲草胺
32372
溴氰虫酰胺
46451
氟虫腈
34178
甲磺胺磺隆(甲基二磺隆)
36165
赛克津
analytical standard
PESTANAL®
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
agricultureenvironmental
neat
N#C\C(=N\OCC1OCCO1)c2ccccc2
1S/C12H12N2O3/c13-8-11(10-4-2-1-3-5-10)14-17-9-12-15-6-7-16-12/h1-5,12H,6-7,9H2/b14-11-
WFVUIONFJOAYPK-KAMYIIQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Danger
Acute Tox. 2 Inhalation
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?