Merck
35381
Supelco
Rafoxanide-(benzoyl ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
别名:
N-[3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenz-13C6-amide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$1,110.00
$1,110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$1,110.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C13H11Cl2I2NO3
分子量:
631.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$1,110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
产品线
VETRANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
质量偏移
M+6
SMILES字符串
O[13c]1[13c](I)[13cH][13c](I)[13cH][13c]1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2
InChI
1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)/i7+1,8+1,11+1,14+1,16+1,18+1
InChI key
NEMNPWINWMHUMR-QBPDDYRQSA-N
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律信息
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)