Merck
34196
Supelco
二甲硝咪唑-d3
analytical standard
别名:
2-甲基-1-(甲基-d3)-5-硝基咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5D3H4N3O2
CAS号:
分子量:
144.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
neat
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3/i2D3
InChI key
IBXPYPUJPLLOIN-BMSJAHLVSA-N
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)