Merck
337897
Sigma-Aldrich
乙酸汞
97%
别名:
醋酸汞
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Hg
CAS号:
分子量:
318.68
Beilstein:
3563831
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
97%
mp
179-182 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)