33207
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-diethoxylate-ring-13C6 溶液
10 μg/mL in acetone, analytical standard
别名:
2-{2-[4-(1-乙基-1,4-二甲基戊基)苯氧基]乙氧基}乙醇-13C6, 2-{2-[4-(3,6-二甲基-3-庚基)苯氧基]乙氧基}乙醇-13C6, 3,6,3-壬基酚二乙氧基醇-13C6, 363-NP2EO-13C6
About This Item
推荐产品
等级
analytical standard
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
10 μg/mL in acetone
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
single component solution
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCC(C)(CCC(C)C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCOCCO)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,17+1,18+1
InChI key
MXEUZASFOXCTSR-XMEDIYHRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
实验方案
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.