analytical standard
for GPC
品質等級
形狀
powder
分子量
average Mw 4,000 (Typical)
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
格式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚苯乙烯(用于GPC,4,000)是合成热塑性塑料,由于其具有低成本,刚性,低比重,高耐化学性,机械柔韧性,生物相容性和良好的可加工性等特征,因此具有多种用途。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Weathering of Polymers (1983)