Merck
32512
Supelco
呋喃西林-13C,15N2
VETRANAL®, analytical standard
别名:
5-硝基-2-呋喃醛缩氨基脲-13C,15N2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$1,200.00
$1,200.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$1,200.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H6O415N2N2
分子量:
201.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$1,200.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
产品线
VETRANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
包装形式
neat
质量偏移
M+3
SMILES字符串
N[13C](=O)[15NH]\[15N]=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+/i6+1,8+1,9+1
InChI key
IAIWVQXQOWNYOU-LTGGZAIESA-N
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律信息
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
靶器官
male reproductive organs
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)