產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O.O.O.O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2.[H][C@]34SC(C)(C)[C@@H](N3C(=O)[C@H]4NC(=O)Cc5ccccc5)C(O)=O.[H][C@]67SC(C)(C)[C@@H](N6C(=O)[C@H]7NC(=O)Cc8ccccc8)C(O)=O
InChI
1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2.4H2O/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;;;;/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2;4*1H2/t2*11-,12+,14-;;;;;/m11...../s1
InChI 密鑰
WIDKTXGNSOORHA-CJHXQPGBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves