Merck
31603
Sigma-Aldrich
2,2-二乙氧基乙酰胺
purum, ≥97.0% (GC)
别名:
乙醛酰胺缩二乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2O)2CHCONH2
CAS号:
分子量:
147.17
Beilstein:
1760414
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
价格与库存信息目前不能提供
等级
purum
方案
≥97.0% (GC)
mp
76-78 °C (lit.)
78-80 °C
SMILES字符串
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
InChI key
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Building block for heterocyclic compounds[1][2]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J.B. Press et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25, 1571-1571 (1988)
K. Inami et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 352-352 (1985)