Merck
306509
Sigma-Aldrich
活性橙 16
Dye content ≥70 %
别名:
活性橙 3R
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$182.00
$182.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$182.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H17N3Na2O11S3
CAS号:
分子量:
617.54
颜色索引号:
17757
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$182.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
方案
>70% (HPLC)
质量水平
表单
powder
组成
Dye content, ≥70%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
388 nm
494 nm (2nd)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O11S3.2Na/c1-12(24)21-15-3-2-13-10-18(36(28,29)30)19(20(25)17(13)11-15)23-22-14-4-6-16(7-5-14)35(26,27)9-8-34-37(31,32)33;;/h2-7,10-11,25H,8-9H2,1H3,(H,21,24)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b23-22+;;
InChI key
DHHGSXPASZBLGC-VPMNAVQSSA-L
一般描述
活性橙 16 是阴离子染料。它属于偶氮染料类。它可以被酵母菌Consortium Spp生物降解。[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hatice Atacag Erkurt
Biodegradation of Azo Dyes (2010)