方案
≥90.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
γ-Terpineol, ≤10.0% GC (minor component)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.480-1.486
n20/D 1.482 (lit.)
沸点
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
InChI key
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
195.8 °F - closed cup
闪点(°C)
91 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
相关内容
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate