等级
anhydrous
质量水平
蒸汽密度
7.8 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 105.3 °C)
方案
≥99%
表单
liquid
自燃温度
395 °F
杂质
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
沸点
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
转变温度
solidification point 17.5-18.5 °C
密度
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
补充剂危害
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
233.6 °F
闪点(°C)
112 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane