Merck
294098
Sigma-Aldrich
苯甲腈
anhydrous, ≥99%
别名:
苯基腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CN
CAS号:
分子量:
103.12
Beilstein:
506893
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
eCl@ss:
39031505
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
anhydrous
品質等級
化驗
≥99%
形狀
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 %
雜質
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
SMILES 字串
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI 密鑰
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
苯甲腈可用于合成有机构件,如 2-环戊基苯乙酮 、4-碳甲氧基-5-甲氧基-2-苯基-1,3-恶唑 和 1-苯基-3,4-二氢-6,7-亚甲基二氧异喹啉。也可用作合成二(三氟甲基)重氮甲烷的溶剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Selective halogen-lithium exchange reactions of 2-(2'-halophenyl)ethyl halides: synthesis of 4,5-methylenedioxybenzocyclobutene and 1-phenyl-3,4-dihydro-6,7-methylenedioxyisoquinoline
Jakiela DJ, et al
Organic Syntheses, 62, 74-74 (1984)
Generation and cyclization of 5-hexenyllithium: 2-cyclopentylacetophenone
Bailey WF, et al
Organic Syntheses, 81, 121-121 (2005)
Benzonitrile and acetonitrile complexes of ruthenium ammines.
Clarke RE and Ford PC.
Inorganic Chemistry, 9(2), 227-235 (1970)
Rhodium-catalyzed heterocycloaddition of a diazomalonate and a nitrile: 4-carbomethoxy-5-methoxy-2-phenyl-1,3-oxazole
Tullis JS and Helquist P
Organic Syntheses, 74, 229-229 (1997)
Bis(trifluoromethyl)diazomethane
Middleton WJ and Gale DM
Organic Syntheses, 50, 6-6 (1970)