Merck
29242
Supelco
(-)-愈创醇
analytical standard
别名:
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-四甲基二环[5.3.0]癸-1(7)-烯-3-甲醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$205.00
$205.00
预计发货时间2025年4月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$205.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26O
CAS号:
分子量:
222.37
Beilstein:
2047993
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$205.00
预计发货时间2025年4月16日详情
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
旋光性
[α]20/D −30.0±2°, c = 1 in ethanol
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
91-93 °C (lit.)
91-93 °C
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
InChI key
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(-)-愈创木醇是一种具有愈创木烷骨架的倍半萜烯醇。它天然存在于从Salvia lanigera和Helitta ongifoliata提取的精油中,具有抗菌活性。[1]
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
包装
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Microbial transformation of (-)-guaiol and antibacterial activity of its transformed products.
Choudhary MI
Journal of Natural Products, 70(5), 849-852 (2007)
Questions
  1. What is the Certificate of Origin for an analytical standard product (−)-Guaiol (29242)?
    1 answer
    1. Since the material is designed solely for use in analytical applications and not intended for pharmaceutical or chemical production, a certificate of origin is not provided.