主要文件
27698
Sigma-Aldrich
多聚乙酸 钠盐 来源于大肠杆菌
≥95% (NANA Sodium salt)
别名:
聚[2,8-(N-乙酰神经氨酸钠盐)]
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C11H16NNaO8)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
方案
≥95% (NANA Sodium salt)
旋光性
[α]20/D +15.5±1.0°, c = 2.5% in H2O
溶解性
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
抗生素抗菌谱
viruses
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C11H20NO7.3Na/c1-6(15)12-10-7(16)4-9(18-3-2-13)19-11(10)8(17)5-14;;;/h3,7-11,13-14,16-17H,2,4-5H2,1H3,(H,12,15);;;/q;3*+1
InChI key
IPYNPWIUCZLARC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Substrate for the assay of polysialic acid depolymerase; Assay of α-2#8594;8 sialidase; Structure and chemistry of colominic acid
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S. Okada et al.
Perspect. Inherited Metab. Dis. 1980, 4, 145-145 (1981)
THE STRUCTURE AND CHEMISTRY OF COLOMINIC ACID.
E J MCGUIRE et al.
Biochemistry, 3, 247-251 (1964-02-01)
Polysialic acid depolymerase.
B Kwiatkowski et al.
Methods in enzymology, 138, 786-792 (1987-01-01)