方案
≥98.5% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.445
沸点
65 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
InChI key
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
推荐产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
116.6 °F - closed cup
闪点(°C)
47 °C - closed cup