Agency
meets purity specifications of USP (identity)
质量水平
蒸汽密度
2.07 (vs air)
等级
puriss.
方案
99.8-100.5%
自燃温度
800 °F
质量
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
技术
mass spectrometry (MS): suitable
杂质
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
蒸发残留物
≤0.005%
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
沸点
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
转变温度
freezing point ≥15.6 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
痕量阳离子
Al: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
适用性
corresponds for appearance
SMILES字符串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
104.0 °F - closed cup
闪点(°C)
40 °C - closed cup