Merck
25903
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-氯-1-苯乙醇
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-(-)-α-(氯甲基)苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH2Cl)OH
CAS号:
分子量:
156.61
Beilstein:
4306747
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −48±2°, c = 2.8% in cyclohexane
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
折射率
n20/D 1.550
n20/D 1.552 (lit.)
密度
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
手性结构单元,用于制备 R(+)-苯基-环氧乙烷
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2861-2861 (1988)