Merck
24390
Sigma-Aldrich
氯甲基甲硫醚
technical, ≥80% (GC)
别名:
氯二甲基硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2Cl
CAS号:
分子量:
96.58
Beilstein:
1730851
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
等級
technical
化驗
≥80% (GC)
折射率
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.498
bp
105 °C (lit.)
密度
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI 密鑰
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于将甲基硫代甲基 (MTM) 保护基引入羧酸的试剂。MTM 酯对轻度还原剂很稳定
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
62.6 °F - closed cup
閃點(°C)
17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
L.G. Wade et al.
Tetrahedron Letters, 731-731 (1978)
[Mutagenic activity of chlorodimethylsulfide and some of its aniline derivatives].
M Vito et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 61(6), 917-923 (1985-06-30)