主要文件
20887
Hamilton® HPLC 注射器
1705RNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$113.00
$113.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$113.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$113.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
针尺寸
22s ga (blunt tip)
特点
blunt tip
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 80965
针长度
51 mm (2 in.)
体积
50 μL
相容性
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)