Merck
192457
Sigma-Aldrich
环己酮 2,4-二硝基苯腙
≥99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$179.00
$179.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$179.00
About This Item
线性分子式:
C6H10[=NNHC6H3(NO2)2]
CAS号:
分子量:
278.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$179.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99%
表单
powder or crystals
mp
159-160 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C2\CCCCC2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H14N4O4/c17-15(18)10-6-7-11(12(8-10)16(19)20)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h6-8,14H,1-5H2
InChI key
QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
元素分析的有用标准品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)