Merck
18038
Millipore
Fraser 选择性添加剂
suitable for microbiology
别名:
Fraser 李斯特菌选择性添加剂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 VIALS
$85.70
$85.70
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
5 VIALS
$85.70
About This Item
UNSPSC代码:
41171614
NACRES:
NA.85
$85.70
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
Agency
according to GB 4789.30-2016
质量水平
无菌性
sterile
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
适用性
Listeria spp.
一般描述
ISO 委员会建议将本品用于食物和动物饲料等物质中的单核细胞增多性李斯特菌。
应用
for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
组分
(每瓶,足够用于 500mL 培养基)
萘啶酸 10.0mg
盐酸吖啶黄 12.5mg
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)