17117
17117-500G
$893.00
1 of 10
Millipore
40834
放线菌肉汤,Vegitone
70146
麦芽浸膏汤
70145
麦芽汁琼脂
41159
放线菌琼脂,Vegitone
70191
Mueller Hinton 琼脂
70139
马铃薯右旋糖琼脂
Y3127
酵母麦芽琼脂
70148
营养琼脂培养基
70167
麦芽提取物
22091
胰蛋白胨大豆琼脂培养基 - 脱水培养基
non-sterile
200
powder
limited shelf life, expiry date on the label
agar, 15 g/L L-asparagine, 0.1 g/L dipotassium phosphate, 0.5 g/L ferrous sulfate, 0.001 g/L magnesium sulfate, 0.1 g/L sodium caseinate, 2 g/L sodium propionate, 4 g/L
NutriSelect® Plus
microbiological culture: suitable
8.1±0.2 (25 °C)
agricultureenvironmentalfood and beveragesmicrobiology
Actinomycetes spp.
Industrial Microbiology
Microbial Culture Media
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
D2935
Moeller 脱羧酶肉汤基础
76448
Marine Broth 2216
60786
King 琼脂 B
Y3252
酵母甘露糖醇琼脂
89579
含氯霉素的沙氏葡萄糖琼脂培养基
17221
胰蛋白胨酵母提取物琼脂
17209
R-2A 琼脂
70937
胰蛋白示