化驗
≥99.9995% (metals basis)
形狀
solid
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
密度
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.005 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.01 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cs: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.2 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
Ga: ≤0.01 mg/kg
Hg: ≤0.001 mg/kg
In: ≤0.01 mg/kg
Ir: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.2 mg/kg
Mn: ≤0.05 mg/kg
Mo: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Os: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Pd: ≤0.01 mg/kg
Pt: ≤0.1 mg/kg
Rb: ≤0.01 mg/kg
Rh: ≤0.01 mg/kg
Ru: ≤0.01 mg/kg
Sb: ≤0.01 mg/kg
Se: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.2 mg/kg
SMILES 字串
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI 密鑰
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
spleen
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges