Merck
09804
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-呋喃基)-D-Ala-OH 二环己基铵盐
≥98.0% (TLC)
别名:
(R)-2-(Boc-氨基)-3-(2-呋喃基)丙酸 二环己基铵盐, Boc-3-(2-呋喃基)-D-丙氨酸 二环己基铵盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$202.00
$202.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$202.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO5 · C12H23N
分子量:
436.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$202.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (TLC)
表单
powder
颜色
beige
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc3ccco3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO5.C12H23N/c1-12(2,3)18-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-17-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m1./s1
InChI key
QYEOQPFAYJEDFE-SBSPUUFOSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)