Merck
09780
Sigma-Aldrich
Boc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
12-(Boc-氨基)十二烷酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$184.00
$184.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$184.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H33NO4
CAS号:
分子量:
315.45
Beilstein:
1980302
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$184.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (TLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
颜色
colorless to white
mp
78-83 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChI key
NNPOZNVKUHYVEJ-UHFFFAOYSA-N
其他说明
长链疏水连接基[1];合成新型脂质[2]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K. Hiruma et al.
Tetrahedron, 54, 15781-15781 (1998)
I.T. Dorn et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 2753-2753 (1998)